Learn More
Kojic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459406
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459406 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459406 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW050154
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Kojic acid is a natural substance produced by Aspergillus oryzae, also used as an anti-oxidant and radio-protective agent.
Kojic acid is a natural substance produced by Aspergillus oryzae, also used as an anti-oxidant and radio-protective agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Kojic acid
CAS 501-30-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (703.68 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(CO)OC=C1O
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Peso formulazione 142.11
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only