Learn More
Kojic Acid, TRC
Codice prodotto. 30011143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011143 25 g 25g
30012782 10 g 10g
30003902 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011143 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK65508025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 501-30-4
Formula molecolare C6 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Sinonimo 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 2-(Hydroxymethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyranone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-1,4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethylpyran-4-one, Kojic acid, NSC 1942
IUPAC Name 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyran-4-one
SMILES OCC1=CC(=O)C(=CO1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Kojic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
Peso formulazione 142.0266
Percent Purity >95%