Learn More
BICASA Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Full
Codice prodotto. 17487363 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) unitSize
17487363 750 x 900 x 1660 mm Pezzo
17497363 900 x 900 x 1660 mm Pezzo
17407373 750 x 1200 x 1660 mm Pezzo
17417373 900 x 1200 x 1660 mm Pezzo
17427373 750 x 1500 x 1660 mm Pezzo
17437373 900 x 1500 x 1660 mm Pezzo
17447373 750 x 1800 x 1660 mm Pezzo
17457373 900 x 1800 x 1660 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Electric panel not included
Codice prodotto. 17487363 Fornitore BICASA N. del fornitore KF.0900.750.1660.HPL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Electric panel not included
Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Full, in HPL con doppio passa-spina in plastica
  • Kompatto Full altezza mm 1660
  • Certificazione secondo la norma EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Portata massima Kg 700 (uniformemente distribuita)
  • Adatti per apparecchiature ingombranti che richiedano l'accessibilità da tutti i lati
  • Montanti in profilati di alluminio con binari verticali
  • Basamento in lamiera di acciaio pesante presso piegata
  • Ruote ad elevata portata, tutte con bloccaggio e dispositivo di livellamento individuale
  • Supporto per il piano di lavoro regolabile in altezza (passo mm 50) con staffe laterali a sbalzo e traversi orizzontali in alluminio
  • Tutte le parti metalliche con verniciatura a polvere poliuretanica Grigio Chiaro opaco bonderizzato
  • Piano di lavoro in HPL colore pastel grey con anima nera; con doppio passa-spina in plastica, Ø mm 80
  • Mensola in HPL su barra in alluminio, colore pastel grey con anima nera. Regolabile in altezza
Specifica
Colore Light Gray
Adjustable (Height) 607 to 907 mm (Step 25)
Regolabile Yes
Certificazione/Conformità EN 13150 TUV Certificate
Dimensioni (P x L x A) 750 x 900 x 1660 mm
Include 1 HPL shelf 20 mm thick on aluminum bar (useful 400 x 790 mm)
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 1543 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 700 kg
Tipo di ruote High-capacity Casters, with Single Standing, Locking and Levelling Device
Con ruote Yes