Learn More
BICASA Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Smart
Codice prodotto. 17467373 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
750 x 900 x 910 mm
900 x 900 x 910 mm
750 x 1200 x 910 mm
750 x 1500 x 910 mm
750 x 1800 x 910 mm
900 x 1200 x 910 mm
900 x 1500 x 910 mm
900 x 1800 x 910 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) unitSize
17467373 750 x 900 x 910 mm Pezzo
17477373 900 x 900 x 910 mm Pezzo
17487373 750 x 1200 x 910 mm Pezzo
17497373 900 x 1200 x 910 mm Pezzo
17407383 750 x 1500 x 910 mm Pezzo
17417383 900 x 1500 x 910 mm Pezzo
17427383 750 x 1800 x 910 mm Pezzo
17437383 900 x 1800 x 910 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Electric panel not included
Codice prodotto. 17467373 Fornitore BICASA N. del fornitore KS.0900.750.0910.HPL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00€
    1639.00€ / pezzi 1
    Risparmia 806.00€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Electric panel not included
Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Smart, in HPL con doppio passa-spina in plastica.
  • Kompatto Smart altezza mm 910
  • Certificazione secondo la norma EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Portata massima Kg 700 (uniformemente distribuita)
  • Adatti per apparecchiature ingombranti che richiedano l'accessibilità da tutti i lati
  • Montanti in profilati di alluminio con binari verticali
  • Basamento in lamiera di acciaio pesante presso piegata
  • Ruote ad elevata portata, tutte con bloccaggio e dispositivo di livellamento individuale
  • Supporto per il piano di lavoro regolabile in altezza (passo mm 50) con staffe laterali a sbalzo e traversi orizzontali in alluminio
  • Tutte le parti metalliche con verniciatura a polvere poliuretanica Grigio Chiaro opaco bonderizzato
  • Piano di lavoro in HPL colore pastel grey con anima nera; con doppio passa-spina in plastica, Ø mm 80
Specifica
Colore Light Gray
Adjustable (Height) 607 to 907 mm (Step 25)
Certificazione/Conformità EN 13150 TUV Certificate
Dimensioni (P x L x A) 750 x 900 x 910 mm
Tipo di ruote High-capacity Casters, with Single Standing, Locking and Levelling Device
Con ruote Yes