Learn More
BICASA Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Smart
Codice prodotto. 17477373 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
750 x 900 x 910 mm
900 x 900 x 910 mm
750 x 1200 x 910 mm
750 x 1500 x 910 mm
750 x 1800 x 910 mm
900 x 1200 x 910 mm
900 x 1500 x 910 mm
900 x 1800 x 910 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) unitSize
17477373 900 x 900 x 910 mm Pezzo
17467373 750 x 900 x 910 mm Pezzo
17487373 750 x 1200 x 910 mm Pezzo
17497373 900 x 1200 x 910 mm Pezzo
17407383 750 x 1500 x 910 mm Pezzo
17417383 900 x 1500 x 910 mm Pezzo
17427383 750 x 1800 x 910 mm Pezzo
17437383 900 x 1800 x 910 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Electric panel not included
Codice prodotto. 17477373 Fornitore BICASA N. del fornitore KS.0900.900.0910.HPL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Electric panel not included
Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Smart, in HPL con doppio passa-spina in plastica.
  • Kompatto Smart altezza mm 910
  • Certificazione secondo la norma EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Portata massima Kg 700 (uniformemente distribuita)
  • Adatti per apparecchiature ingombranti che richiedano l'accessibilità da tutti i lati
  • Montanti in profilati di alluminio con binari verticali
  • Basamento in lamiera di acciaio pesante presso piegata
  • Ruote ad elevata portata, tutte con bloccaggio e dispositivo di livellamento individuale
  • Supporto per il piano di lavoro regolabile in altezza (passo mm 50) con staffe laterali a sbalzo e traversi orizzontali in alluminio
  • Tutte le parti metalliche con verniciatura a polvere poliuretanica Grigio Chiaro opaco bonderizzato
  • Piano di lavoro in HPL colore pastel grey con anima nera; con doppio passa-spina in plastica, Ø mm 80
Specifica
Colore Light Gray
Adjustable (Height) 607 to 907 mm (Step 25)
Certificazione/Conformità EN 13150 TUV Certificate
Dimensioni (P x L x A) 900 x 900 x 910 mm
Tipo di ruote High-capacity Casters, with Single Standing, Locking and Levelling Device
Con ruote Yes