Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ KIMBLE™ KONTES™ Brand 3mm NMR Tubes
Codice prodotto. 11883133
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7 in.
Forza del campo:
600 to 800MHz
Curvatura (sistema imperiale):
±0.00025 in.
Concentricità (sistema imperiale):
±0.0005 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Forza del campo Curvatura (sistema imperiale) Concentricità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11883133 7 in. 600 to 800MHz ±0.00025 in. ±0.0005 in. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11883133 Fornitore DWK LIFE SCIENCES™ N. del fornitore 8978400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    128.14€ / pezzi 5
    Risparmia 8.86€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-04-2027
KIMBLE™ KONTES™ Brand 3mm NMR Tubes are precision-manufactured from Type I borosilicate glass and 100% gauged for wall thickness, concentricity, and camber to ensure accurate, reproducible high-resolution NMR spectroscopy results.
  • KIMAX™-HQ highest quality 3mm NMR tubes, 100% gauged for wall thickness, concentricity, and camber specifications
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • OD: 3.0124 (+0.00/−0.013) mm; ID: 2.4003 (+0.013/+0.00) mm; Wall thickness: 0.284 mm
  • Wall variation and camber tolerances depend in part on tube length
  • Each tube supplied with attached polyethylene cap and sandblasted marking spot
  • Suitable for high-resolution NMR spectroscopy applications including analysis of polymer structures and organic solutions
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 177.8 mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Sample Tube
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Compression-fit
Diametro (sistema metrico) esterno 3 mm
Concentricità (sistema imperiale) ±0.0005 in.
Diametro (sistema imperiale) interno 0.094 in.
Curvatura (sistema imperiale) ±0.00025 in.
Diametro (sistema metrico) interno 2.4 mm
Forza del campo 600 to 800MHz
Da utilizzare con (applicazione) Research applications include analysis of polymer structures and organic solutions
Include Cap
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Forma Cylindrical
Spessore (sistema imperiale) parete 0.011 in.
Spessore (sistema metrico) parete 0.28 mm