Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Disposaflex™ Polyethylene Disc
Codice prodotto. 10749175
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Disc 30 to 50 μm
Disc, 20 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10749175 Disc, 20 μm pezzi 100
11608228 Disc 30 to 50 μm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10749175 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4201620020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    60.53€ / pezzi 100
    Risparmia 16.22€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
For Disposaflex Chromatography Columns
  • Sold 100/pack.
Specifica
Tipo Disc, 20 μm
Da utilizzare con Disposaflex Chromatography Column
Materiale Polyethylene