Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ FEP Syringe Tubing
Codice prodotto. 11792314 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.063 in.
0.156 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.125 in.
0.25 in.
Dimensione della confezione:
3m
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Dimensione della confezione
11792314 0.063 in. 0.125 in. Pezzo
15323924 0.156 in. 0.25 in. 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11792314 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4208230018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    44.99€ / pezzi 1
    Risparmia 12.01€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
KIMBLE™ KONTES™ FEP Syringe Tubing is designed for easy connection to CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ and ULTRA-WARE™ systems. Made from Fluorinated Ethylene Propylene (FEP), this 10 ft tubing offers excellent chemical resistance for chromatography applications.
  • Kimble™ Kontes™ FEP Syringe Tubing made from Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) for excellent chemical resistance
  • Designed for easy connection to CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ and ULTRA-WARE™ systems
  • Available in two sizes: ID 5/32 in. / OD 1/4 in. or ID 0.063 in. / OD 0.125 in.
  • Tube length: 10 ft
Specifica
Tipo Tubing
Da utilizzare con (applicazione) Low Pressure AppliCatIons
Diametro (sistema imperiale) interno 0.063 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.125 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.063 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.0317 cm
Overall Length (English) 10 ft.
Overall Length (Metric) 3.48 m
Materiale FEP/PTFE