Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FEP Syringe Tubing
This tubing is made for easy connection to CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ and ULTRA-WARE™
Marca:  DWK Life Sciences 420823-0014
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.20000kg
Codice prodotto. 15323924
  • 195.84€ / 3m
Spedizione stimata
30-06-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • FEP Tubing (Fluorinated Ethylene Propylene)
  • Tube Length 10 ft
  • Tubes available with ID 5/32 in. / OD 1/4 in. or with ID 1/16in. / OD 1/8 in.
Specifica
Specifica
Low Pressure AppliCatIons
FEP/PTFE
3.48 m
0.635 cm
10 ft.
FEP PTFE Tubing