Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Flex-Column Chromatography Fittings: Adapter with 1/4-28 MaleThread to Male Luer
Codice prodotto. 11892913
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Flex-Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
11892913 Flex-Column Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11892913 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4204072113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.55€
    9.87€ / pezzi 1
    Risparmia 2.68€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
This ETFE FLEX-COLUMN™ fitting is a male adapter with 1/4-28 thread to male Luer.
  • ETFE FLEX-COLUMN™ Fitting
  • Male Luer to Male 1/4 in.-28 Thread
  • Case of 1
Specifica
Tipo Adapter
Dimensioni filo 0.25-28
Tipo di porta Male luer to male
Da utilizzare con Flex-Column
Materiale ETFE