Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Codice prodotto. 11772364
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
1200 mm
Capacità della colonna:
25 mL
49 mL
74 mL
98 mL
147 mL
638 mL
Quantità:
5/Cs.
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Capacità della colonna Quantità unitSize
11772364 100 mm 49 mL 5/Cs. pezzi 5
11782364 200 mm 98 mL 5/Cs. pezzi 5
12943351 100 mm 49 mL Each Pezzo
17278630 1200 mm 638 mL Each Pezzo
12973351 150 mm 74 mL 5/Cs. pezzi 5
12913361 300 mm 147 mL 5/Cs. pezzi 5
12933351 50 mm 25 mL 5/Cs. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11772364 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4204002510
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
  • Durable borosilicate glass
  • With flow adapters
  • Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
  • Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
  • Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
  • Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
  • Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
  • Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pressione max 14.5 psi
Dimensione del poro 20 μm
Capacità della colonna 49 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass Type I Class A
Support Material HDPE
Tipi di connettore Male luer lock
Area intersezionale 4.91cm3
Metodo di sterilizzazione 2N NaOH or 100% Ethanol
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 50°C
Quantità 5/Cs.
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media
Con tappo Yes
Tipo Economy Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 25 mm