Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Heavy Wall Recovery Flasks with Square Bead, standard taper Outer Joint
Codice prodotto. 11747949
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
24/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Include:
Square Bead Joints
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Dimensione della confezione Include
11747949 1000 mL 24/40 Pezzo -
11802933 100 mL 24/40 Pezzo Square Bead Joints
11892923 500 mL 24/40 Pezzo Square Bead Joints
11707949 50 mL 24/40 Pezzo -
11717949 100 mL 24/40 Pezzo -
11727949 200 mL 24/40 Pezzo -
11737949 500 mL 24/40 Pezzo -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11747949 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore KC251651000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.26€
    229.00€ / pezzi 1
    Risparmia 16.26€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-03-2027
Ideal for use with rotary evaporators
Kimble Chase KimCote™ plastic-coated glassware provides an added measure of safety in the event of breakage
  • Single-neck flask with standard taper outer joint
  • Designed for easy recovery of reaction products
  • Total contents are accessible with a spatula or policeman
  • Lower portion fits standard heating mantles
  • Even wall thickness and minimum runout
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.11 in.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Plastic coated Glassware provides an added measure of safety in the event of breakage
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary Evaporator
Altezza (sistema imperiale) 8.34 in.
Altezza (sistema metrico) 12.2 cm
Stile collo Single
Giunto rastremato standard 24/40
Rivestimento superficiale Plastic Safety Coating
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 130 mm