Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Micropipette monouso Kontes™
Descrizione
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
- Supplied with one bulb assembly and one dispenser vial containing 100 micropipets
- Capillary action draws fluid into the tube; squeeze the bulb to dispense
- Disposable design allows single-use convenience
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP tipo I, ASTM E438 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.0219 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.0314 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.5562 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.7975 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Sterilità | Non-sterile |
| Include | 1 gruppo bulbo e 1 fiala dispenser |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.61 in. |
| Colore | Clear |
| Vedi altri risultati |