Learn More
DWK Life Sciences Micropipette monouso Kontes™
Codice prodotto. 13085803
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
32 mm
41 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13085803 32 mm pezzi 100
13015813 41 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13085803 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7645000002
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Measure micro amounts of liquid in the laboratory using Kimble™ Borosilicate Micro Disposable Pipettes with Holder.
  • Inexpensive
  • you can dispose of each tube after use
  • Filling is simple
  • Capillary action, not externally applied suction, draws the fluid into the tube
  • To dispense the fluid, simply squeeze the bulb
Specifica
Certificazione/Conformità USP tipo I, ASTM E438
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0111 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.03 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.2819 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.762 mm
Materiale Vetro borosilicato
Include 1 gruppo bulbo e 1 fiala dispenser
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Micropipetta
Monouso