Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Monier–Williams Sulfites Distillation Apparatus
Codice prodotto. 15174643 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000mL
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15174643 1000mL 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15174643 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore 5138000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00€
    1012.83€ / pezzi 1
    Risparmia 67.17€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-07-2027
Includes
Five clamps are supplied with the complete apparatus.
For the determination of free sulfite and a reproducible portion of the bound sulfites in food, such as the carbonyl addition products.
  • Flask Capacity: 1000mL (33.81oz)
  • Funnel Capacity Cap: 250ml (8.45oz)
  • Joints: 24/40
  • Hose Connection: #2
  • Approx. Overall Height: 595mm (23.43in.)
  • Approx. Overall Width: 300mm (11.81in.)
To ensure a complete seal during the analysis, each joint should be clamped.
Specifica
Larghezza (sistema metrico) 300mm
Include Five clamps
Altezza (sistema metrico) 595mm
Da utilizzare con (applicazione) For the determination of free sulfite and a reproducible portion of the bound sulfites in food, such as the carbonyl addition products
Tipo Monier-Williams Sulfites Distillation Apparatus
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema imperiale) 23.42 in.
Capacità 33.81oz, 1000mL
Certificazione/Conformità USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A
Capacità (sistema metrico) 1000mL
Larghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.