Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Column PEEK Nut for 3/16 in. Tubing
Codice prodotto. 12943521 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 0.18 in. O.D. Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12943521 For 0.18 in. O.D. Tubing Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12943521 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4208213519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.30€
    12.82€ / pezzi 1
    Risparmia 3.48€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-03-2027
Tubing nuts and ferrules are used to make connections between the tubing and the end fittings of CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ columns, and ULTRA-WARE™ filtration assemblies.
  • PEEK Nut for 3/16 in. OD Tubing
  • 5/16 in.-24 Thread
  • Use with the 420822-Series Flangeless Ferrules
  • Case of 1
  • Replacement Parts in ULTRA-WARE™ Standard Fittings Kit
Specifica
Tipo Tubing Nut
Dimensioni filo 0.312 to 24 UNF
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 0.18 in. O.D. Tubing
Materiale PEEK
Quantità Each