Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Column EFTE Ferrule for 1.8mm Tubing
Codice prodotto. 12963521
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 1.8 mm O.D. Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12963521 For 1.8 mm O.D. Tubing Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12963521 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4208222007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.28€
    4.12€ / pezzi 1
    Risparmia 1.16€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Tubing nuts and ferrules are used to make connections between the tubing and the end fittings of CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ columns, and ULTRA-WARE™ filtration assemblies.
  • EFTE Flangeless Ferrule for 1.8mm OD Tubing
  • For use with 420821 Series Male Nuts
  • Case of 2
  • Replacement Parts in ULTRA-WARE™ Standard Fittings Kit
Specifica
Tipo Flangeless Ferrule
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 1.8 mm O.D. Tubing
Materiale ETFE
Quantità Each