missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ KRT28 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiSpecifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Bersaglio | KRT28 |
| Sinonimo | cytokeratin-28, K25D, K28, keratin 25 D, keratin 28, keratin, type I cytoskeletal 28, keratin-28, KRT25D |
| Simbolo del gene | KRT28 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?