Learn More
VELP Scientifica™ KS 1000 Scrubber
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17804687 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17804687 3.5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17804687 Fornitore VELP Scientifica™ N. del fornitore F307A0660
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Scrubber compatto, progettato per neutralizzare i fumi prodotti durante la mineralizzazione e proteggere gli operatori di laboratorio, senza necessità di collegamento all'acqua di rete.
Scrubber compatto, progettato per neutralizzare i fumi prodotti durante la mineralizzazione e proteggere gli operatori di laboratorio, senza necessità di collegamento all'acqua di rete.
  • Il KS 1000 è compatibile con le unità di digestione Kjeldahl semi-automatiche della serie DK e automatiche della serie DKL.
  • L'interfaccia utente intuitiva, posizionata sulla parte superiore dello strumento, consente all'operatore di laboratorio di regolare facilmente i livelli di aspirazione in base alle diverse esigenze.
  • I materiali accuratamente selezionati, come le taniche in vetro e i tubi di collegamento in Viton, offrono ottime prestazioni ed un'elevata durabilità.
  • Gli otto dischi forati contribuiscono in modo significativo al raggiungimento della massima efficienza di neutralizzazione.
  • Il design innovativo consente un facile accesso a tutti i componenti, semplificando le operazioni di pulizia e manutenzione.
  • Inoltre, per applicazioni specifiche che richiedono l'assorbimento degli odori derivanti dalla mineralizzazione ossidativa, è possibile utilizzare un filtro a carbone attivo opzionale.
Specifica
Product Type Fume Removal System
Display No Display
Capacità (sistema metrico) 3.5 L
Portata Up to 25 L/min.
Da utilizzare con (apparecchiatura) KS 1000 Scrubber
Materiale Metal structure and PVC components