missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KSV Cyclin D Antibody (94B), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18071226 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18071226 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18071226 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB1002621AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

KSV Cyclin D Monoclonal specifically detects KSV Cyclin D in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene KSV Cyclin D
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 94B
Coniugato Alexa Fluor 532
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulazione 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias gene Kaposi's Sarcoma Virus Type D Cyclin
Specie ospite Rat
Immunogeno Recombinant fusion protein produced from a clone from KSV.
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Primario o secondario Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.