Learn More
KU 55933, TRC
Codice prodotto. 30396125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30396125 50 mg
30389512 5 mg
30389511 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30396125 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK66043850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 587871-26-9
Formula molecolare C21H17NO3S2
Molecular Weight (g/mol) 395.49
Sinonimo KU 55933, ATM Kinase Inhibitor, 2-Thianthren-1-yl-6-(morpholin-4-yl)-4H-pyran-4-one
SMILES O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Morpholinyl)-6-(1-thianthrenyl)-4H-pyran-4-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2