Learn More
Epredia™ Kuehne Coverglass Thumb Forceps, 4 in. (10.2cm)
Codice prodotto. 12627776 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.2 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12627776 10.2 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12627776 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 19060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.55€
    27.10€ / pezzi 1
    Risparmia 4.45€
    14% Sconto
In stock
Choose 4 in. (10.2cm) Kuehne Coverglass Thumb Forceps, featuring angled tips for quality and precision.
Features:
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Kuehne Coverglass
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm