missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kv9.2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30558944 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30558944 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30558944 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346423

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Kv9.2 Polyclonal antibody specifically detects Kv9.2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Kv9.2
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Formulazione PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias gene Delayed-rectifier K(+) channel alpha subunit 2, KIAA1144, Kv9.2, potassium voltage-gated channel subfamily S member 2, potassium voltage-gated channel, delayed-rectifier, subfamily S, member 2, Voltage-gated potassium channel subunit Kv9.2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno potassium voltage-gated channel, delayed-rectifier, subfamily S, member 2. (Uniprot# Q9ULS6)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3788
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.