Learn More
Kv9.3 Antibody, FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18600076 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18600076 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18600076 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305922F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Kv9.3 Polyclonal specifically detects Kv9.3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Kv9.3
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Specie ospite Rabbit
ID gene (immissione) 3790
Product Type Antibody
Forma Purified
Linea di prodotti Novus