Learn More
KW-2449, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490207
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490207 50 mg -
16454876 100 mg -
16443838 10 mg 10mg
16406567 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16490207 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10339
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.
KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico KW-2449
Forma fisica Powder
CAS 1000669-72-6
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H20N4O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (150.42 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(/C=C/C2=NNC3=C2C=CC=C3)C=C1)N4CCNCC4
Molecular Weight (g/mol) 332.4
Peso formulazione 332.4
Percent Purity 99.72%
Grado Research
Research purposes only