Learn More
BRAND™ Microprovetta in polipropilene
Codice prodotto. 10334851 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Formato:
Conical bottom
Fondo conico autoportante
Dimensione della confezione:
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Formato Dimensione della confezione
10334851 0.5 ml Fondo conico autoportante pezzi 500
10644731 1.5 ml Fondo conico autoportante pezzi 500
10758771 1.5 ml Conical bottom pezzi 500
10430823 2 ml Fondo conico autoportante pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10334851 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 780750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    187.03€ / pezzi 500
    Risparmia 1.97€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In polipropilene. Le provette per microcentrifuga BRAND™ con tappi a vite sfusi sono dotate di un'area di marcatura smerigliata per l'identificazione del campione e altre annotazioni. Le provette graduate sono sterili, esenti da endotossine, non mutagene e atossiche, oltre che esenti da DNA, DNasi e RNasi. L'intervallo di temperatura di funzionamento è compreso tra –196 °C e 121 °C.
  • Manufactured from polypropylene.
  • Graduated.
  • Includes polypropylene bulk screw caps with silicone seal.
  • Frosted marking area provides space for sample identification and other notations.
  • Temperature range is between –196°C to 121°C.
  • DNA, DNase, and RNase-free
  • Sterile, endotoxin-free, non-mutagenic, non-toxic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 0.5 ml
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
Formato Fondo conico autoportante
Altezza (sistema metrico) 47 mm
N. per confezione Confezione da 500
Temperature Range (Metric) Da –196 a 121 °C
Sterilità Sterile
Graduated Sì
Tipo di chiusura Tappo a vite
Diametro (sistema metrico) 11 mm