Learn More
L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone, 99+%
Codice prodotto. 10209213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10209213 5 g Glass Bottle 5g
10093080 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10209213 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227800050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 402-71-1 | C17H18ClNO3S | 351.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-71-1
Formula molecolare C17H18ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 351.85
Numero MDL MFCD00000935
InChI Key MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Sinonimo tpck, tos-phe-ch2cl, tosylphenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, n-p-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, l-1-tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone, l-n-alpha-chloroacetyl phenethyl-p-toluenesulfonamide, tos-phe-chloromethylketone, chembl60718
PubChem CID 439647
ChEBI CHEBI:9642
IUPAC Name N-[(2S)-4-chloro-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-4-methylbenzenesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico L-1-4′-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone
Punto di fusione 105°C to 109°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH2CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica −86° (20°C )
Rotazione specifica -86
Peso formulazione 351.84
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone