Learn More
L-165041, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498008
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498008 10 mg 10mg
16477786 100 mg -
16443937 50 mg 50mg
16430478 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498008 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY20019
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.
L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.
Specifica
Materiale o nome chimico L-165041
CAS 79558-09-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H26O7
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (124.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COC(C=C1)=CC=C1OCCCOC2=CC=C(C(C)=O)C(O)=C2CCC
Molecular Weight (g/mol) 402.44
Peso formulazione 402.44
Percent Purity 99.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only