Learn More
L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10006283
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
3182-95-4
C9H13NO
151.21
MFCD00004732
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
447213
(2S)-2-amino-3-phenylpropan-1-ol
N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
3182-95-4
C9H13NO
151.21
MFCD00004732
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
447213
(2S)-2-amino-3-phenylpropan-1-ol
N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Punto di fusione 90°C to 94°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
Quantità 25 g
Condizione di rotazione specifica - 23.00 (22.00°C c=1.2,1N HCl)
Rotazione specifica -23
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in chloroform
Peso formulazione 151.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.