Learn More
L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, 98%
Codice prodotto. 10419670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10419670 1 g Bottiglia in vetro 1g
10553741 5 g Bottiglia in vetro 5g
10006283 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10419670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 183870010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3182-95-4 | C9H13NO | 151.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3182-95-4
Formula molecolare C9H13NO
Molecular Weight (g/mol) 151.21
Numero MDL MFCD00004732
InChI Key STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Sinonimo l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
PubChem CID 447213
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Punto di fusione 90°C to 94°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
Quantità 1 g
Rotazione specifica -23
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in chloroform
Peso formulazione 151.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.