Specifications
| Materiale o nome chimico | L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol |
| Punto di fusione | 90°C to 94°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5CH2CH(NH2)CH2OH |
| Quantità | 5 g |
| Rotazione specifica | -23 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in chloroform |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.