Learn More
L-2-Aminoadipic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10731355 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731355 5 g Bottiglia in vetro 5g
10399250 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10422855 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10731355 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 302920050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1118-90-7
Formula molecolare C6H11NO4
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Numero MDL MFCD00002636
InChI Key OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-2-aminoadipic acid, s-2-aminohexanedioic acid, 2s-2-aminohexanedioic acid, l-alpha-aminoadipic acid, l-alpha-aminoadipate, l-2-amino adipic acid, l-homoglutamic acid, aminoadipate, l-2-aminoadipate, homoglutamic acid
PubChem CID 92136
ChEBI CHEBI:37023
IUPAC Name (2S)-2-aminohexanedioic acid
SMILES N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-2-Aminoadipic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 206°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica +22° (25°C c=2,5 NHCl)
Rotazione specifica + 22
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid