Learn More
L-β-3,4-Dihydroxyphenylalanine, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11497920 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11497920 100 g
11487920 25 g
11407930 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11497920 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210157880
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 59-92-7
Formula molecolare C9H11NO4
Molecular Weight (g/mol) 197.19
Numero MDL MFCD00002598
InChI Key WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Sinonimo levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-β-3, 4-Dihydroxyphenylalanine
Intervallo percentuale saggio 0.99
Quantità 100 g
Peso formulazione 197.19
Grado Not Available
Forma fisica Crystalline