Learn More
L(-)-3-Phenyllactic acid, 98%
Codice prodotto. 10113440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10113440 1 g Bottiglia in vetro 1g
10133440 5 g Bottiglia in vetro 5g
10782885 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10113440 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150920010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20312-36-1
Formula molecolare C9H9O3
Molecular Weight (g/mol) 165.17
Numero MDL MFCD00004244
InChI Key VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Sinonimo l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 444718
ChEBI CHEBI:43065
IUPAC Name (2S)-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
SMILES O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-3-Phenyllactic acid
Punto di fusione 121°C to 125°C
Colore Beige-Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH(OH)CO2H
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica −18.50° (24°C c=1,CH3COOH)
Rotazione specifica -18.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals, Powder or Flakes