Learn More
R&D Systems™ L-365,260
Codice prodotto. 18095672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18095672 10 mg 10mg
18065392 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18095672 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2767/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective CCK2 antagonist
Selective cholecystokinin receptor 2 (CCK2) antagonist (IC50 values are 2 and 280 nM at CCK2 and CCK1 receptors respectively) that is inactive at a range of other receptors including opiate, muscarinic acetylcholine, α- and β adrenergic, histamine, angiotensin and bradykinin receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118101-09-0
Formula molecolare C24H22N4O2
Specifica
Materiale o nome chimico L-365, 260
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 398.46
Purezza >99%
Peso molecolare 398.466