Learn More
L-4-chlorophenylalanine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10511711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511711 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10380994 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 302941000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 14173-39-8
Formula molecolare C9H10ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 199.63
Numero MDL MFCD00063065,MFCD00079675
InChI Key NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4-chloro-l-phenylalanine, l-4-chlorophenylalanine, h-phe 4-cl-oh, s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, l-p-chlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, fenclonine, s, l-pcpa, unii-snm151oe2c, l-phe 4-cl-oh
PubChem CID 736190
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico L-4-Chlorophenylalanine
Punto di fusione 235.0°C to 238.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Quantità 100 mg
Rotazione specifica − 27.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Peso formulazione 199.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder