Learn More
MedChemExpress L-4-Oxalysine hydrochloride
Codice prodotto. 16433149
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16433149 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16433149 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYU00097
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress L-4-Oxalysine hydrochloride is a natural product isolated from the culture media of Streptomyces roseovirdofuscus in China which has shown antitumor activities.
Specifications
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecolare 184.62 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 118021-35-5
Product Type Reference compound
Purezza 97.1%
Bersaglio Fungal
Quantità 1 mg