Learn More
R&D Systems™ L-741,742 hydrochloride
Codice prodotto. 18044082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18044082 10 mg 10mg
18005052 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18044082 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1004/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly selective D4 antagonist
A potent and highly selective D4 dopamine receptor antagonist, with Ki values of > 1700, 770 and 3.5 nM at cloned human D2, D3 and D4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874882-93-6
Formula molecolare C23H26Cl2N2O
Specifica
Materiale o nome chimico L-741, 742 hydrochloride
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 417.38
Purezza >98%
Peso molecolare 417.374