Learn More
L 888607 Racemate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493066
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493066 25 mg 25mg
16487137 5 mg -
16485306 100 mg -
16454418 10 mg 10mg
16430737 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16493066 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111271A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico L 888607 Racemate
CAS 1030017-51-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H15ClFNO2S
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 6 mg/mL (15.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 375.84
Peso formulazione 375.84
Percent Purity 99.44%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only