Learn More
L-Adrenaline, 98+%
Codice prodotto. 11391757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391757 25 g 25g
11381757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04911.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-43-4
Formula molecolare C9H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 183.207
Numero MDL MFCD00002204
InChI Key UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Sinonimo epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
IUPAC Name 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Adrenaline
Punto di fusione 216°C to 219°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2368277
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,3619
Optical Rotation −52° (c=1 in 0.6N HCl)
Peso formulazione 183.2
Percent Purity ≥98%