Learn More
L-Adrenaline, Mikromol™
Codice prodotto. 18012070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18012070 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18012070 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0614.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
L-Adrenaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico L-Adrenaline
CAS 51-43-4
Nomi componenti o analita L-Adrenaline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H13 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (-)-Epinephrine, Noradrenaline Tartrate Imp. A (EP), Noradrenaline Imp. A (EP), 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (R)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, (-)- (8CI), 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol, (-)-(R)-Epinephrine, (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol, (-)-Adrenaline, (R)-Adrenaline, (R)-Epinephrine, Adnephrine, Adrenal, Adrenalin, Adrenaline, Adrenine, Adrin, Ana-Kit, Bosmin, Bronkaid Mist, Chelafrin, Epifrin, Epiglaufrin, Epinefrina, Epinephran, Epinephrine, Epipen, Epirenan, Eppy, Exadrin, Glauposine, Hemisine, Hemostasin, Hemostatin, Hypernephrin, Isoptoepinal, L-Adrenaline, L-Methylaminoethanolcatechol, Levoepinephrine, Levorenen, Levorenin, Levorenine, Levoreninum, Lyodrin, Methylarterenol, Mucidrina, N-[(2R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]-N-methylamine, NSC 62786, Nephridine, Nieraline, Paranephrin, Primatene Mist, R-(-)-Epinephrine, Renaglandin, Renaleptine, Renalina, Renoform, Renostypticin, Renostyptin, Scurenaline, Simplene, Styptirenal, Supracapsulin, Supranephrane, Suprarenaline, Suprarenin, Surrenine, Sus-phrine, Takamina, Vasoconstrictine, Vasotonin, l-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, l-Adrenaline, l-Epinephrine, l-Epirenamine, Noradrenaline Tartrate Impurity A, Noradrenaline Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
SMILES CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC Name 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 183.2
Quantità 500 mg
Peso formulazione 183.0895 g/mol