missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 946511-97-3 |
| Nomi componenti o analita | L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | L-Alanine, 2-ethylbutyl ester, hydrochloride (1:1), L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-4-8(5-2)6-12-9(11)7(3)10;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N |
| IUPAC Name | 2-ethylbutyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?