Learn More
L-Alanine 2-ethylbutyl ester hydrochloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17730709 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17730709 1 g 1g
17740709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17730709 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469010010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Vettore alfa ALANINEETHYLBUTYLESTERHYDROCHLORIDE
Materiale o nome chimico L-Alanine 2-ethylbutyl ester hydrochloride
CAS 946511-97-3
Punto di fusione 75°C to 80°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9 H19 N O2 . H Cl
Numero MDL 32660031
Quantità 1 g
Sinonimo (S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 209.74
Forma fisica Crystalline Powder