missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Alanine 2-ethylbutyl ester hydrochloride, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 17740709 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17740709 5 g 5g
17730709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17740709 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469010050
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Vettore alfa ALANINEETHYLBUTYLESTERHYDROCHLORIDE
Materiale o nome chimico L-Alanine 2-ethylbutyl ester hydrochloride
CAS 946511-97-3
Punto di fusione 75°C to 80°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9 H19 N O2 . H Cl
Numero MDL 32660031
Quantità 5 g
Sinonimo (S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 209.74
Forma fisica Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.