Learn More
L-Alanine-3,3,3-d3-N-t-BOC, CDN
Codice prodotto. 30319071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319071 0.25 g 0.25g
30321082 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30319071 Fornitore CDN N. del fornitore CDND38720.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-D3
CAS 161602-47-7
Formula molecolare C8 D3 H12 N O4
Quantità 0.25 g
Sinonimo L-Alanine-3,3,3-d3, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9 CI, ACI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanine-3,3,3-d3 (ACI), (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic-3,3,3-d3 acid, (2 S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic-3,3,3-d3 acid, (2 S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic-3,3,3-d3 acid, N-BOC-L-alanine-3,3,3-d3, N-tert-Butoxycarbonyl-L-alanine-3,3,3-d3, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-D3, N-tert-Boc-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3-N-t-BOC
InChI Formula InChI=1 S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC Name (2 S)-3,3,3-trideuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 192.2275
Peso formulazione 192.1189 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity