Learn More
L-Alanine, 99+%, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10714941 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10714941 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10714941 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/1162/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 314°C
CAS 56-41-7
pH 5.5 to 7.0
Colore White
Formula molecolare C3H7NO2
Imballaggio Plastic Powder Jar
Numero MDL MFCD00064410
InChI Key QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-aminopropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Quantità 100 g
Peso formulazione 89.09g/mol
Forma fisica Solid