Learn More
L-Alanine, 99%, specified according to the requirements of Ph.Eur.
Codice prodotto. 15299305 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Codice prodotto. 15299305
Marca: Thermo Scientific Acros 451852500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-41-7
Formula molecolare C3H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Numero MDL MFCD00064410
InChI Key QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC Name (2S)-2-aminopropanoic acid
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Alanine
Punto di fusione 314.0°C to 316.0°C
Nota nome specified according to the requirements of Ph.Eur.
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica + 14.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Quantità 250 g
Peso formulazione 89.09
Percent Purity 99%