Learn More
L-Alanine-d3, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Alanine-d3 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3 |
| Peso formulazione | 92.067 |