Learn More
L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30313200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313200 10 g 10g
30312092 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30313200 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA51058010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 1115-59-9
Formula molecolare C5H12ClNO2
Quantità 10 g
Sinonimo (S)-2-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl (S)-Alaninate Hydrochloride, Ethyl L-Alaninate Hydrochloride, L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](C)N
IUPAC Name ethyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 153.61
Peso formulazione 153.0557