Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Alanine methyl ester hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10490531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10490531 25 g Bottiglia in vetro 25g
10100462 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10490531 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 308360250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2491-20-5
Formula molecolare C4H10ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 139.58
Numero MDL MFCD00063663
InChI Key IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Sinonimo l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
PubChem CID 2733257
IUPAC Name methyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Alanine methyl ester hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 109.0°C to 111.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3CH(NH2)CO2CH3·HCl
Quantità 25 g
Rotazione specifica + 7.00
Peso formulazione 139.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder